Learn More
Solution tampon pH 7,0 (20 °C), phosphate de potassium dihydrogène / phosphate d’hydrogène disodique, traçable à SRM partir de NIST, avec fongicide, Solstice
Code produit 15664030
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
5 L
6 x 100 mL
6 x 500 mL
10 L
6 x 1 L
Conditionnement:
100mL
10L
1L
500mL
5L
6 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15664030 500 mL 500mL
15634030 100 mL 100mL
15684030 6 x 100 mL 6 pièces
15654030 1 L 1L
15604040 6 x 500 mL 6 pièces
15674030 5 L 5L
15694030 6 x 1 L 6 pièces
15644030 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15664030 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 33646500ML
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Dihydrogénophosphate de potassium / hydrogénophosphate disodique, traçable à SRM depuis NIST , avec un fongicide.
Leader de l’industrie depuis plus de 65 ans. Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées.
Composition par litre :
  • 3,52 g de phosphate dihydrogène de potassium (KH2PO4)
  • 7,26 g di-sodium hydrogène-phosphate-2-hydrate (Na2HPO4*2H20)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1336-21-6
Formule moléculaire H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 35.05
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Buffer solution
pH 7.0
Quantité 500 mL
Numéro MDL MFCD00066650
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC azanium ; hydroxyde
Identifiant produit
  • Buffer solution pH 7.0 (20 °C)