Learn More
Solution tampon pH 7, Tampon phosphate, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
1 l
2,5 l
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
500mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon pH
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Buffer solution pH 7 |
| CAS | 7558-79-4, 7732-18-5 |
| Quantité | 1 l |
| Formule moléculaire | H2KO4P |
| Numéro MDL | MFCD03097944 |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Merck Index | 14, 7659 |
| Tension de vapeur | 14mmHg at 20°C |
| Poids de la formule | 136.09 |