Learn More
Solution tampon pH 7, Tampon phosphate, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10448273 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
1 l
2,5 l
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10448273 100 ml 100mL
10317531 500 ml 500mL
10114680 1 l 1L
11906971 2,5 l 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10448273 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 258591000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.05€
    27.10€ / 100mL
    Économisez 1.95€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7558-79-4 | H2KO4P
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Buffer solution pH 7
CAS 7558-79-4, 7732-18-5
Densité 1.0030g/mL
Quantité 100 ml
Formule moléculaire H2KO4P
Numéro MDL MFCD03097944
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.003
Merck Index 14, 7659
Tension de vapeur 14mmHg at 20°C
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.
Poids de la formule 136.09