Learn More
Solution tampon de pH 7, tampon de phosphate, traçable à NIST, prêt à l’emploi, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10706383 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10706383 500 ml 500mL
10026042 1 l 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10706383 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 383855000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7558-79-4
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Buffer solution pH 7
Note relative au nom Phosphate buffer, traceable to NIST, ready to use
CAS 7558-79-4, 7732-18-5, 7487-94-7, 7778-77-0, 7647-14-5
Densité 1.0000g/mL
Quantité 500 ml
Numéro MDL MFCD03097944
Gravité spécifique 1
Informations sur la solubilité solubilité dans l’eau : miscible.