Learn More
Tampons de pH à code couleur avec format double col
Code produit. 11454599 Tous les produits Reagecon Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
500 ml
1 L
pH:
10 at 20°C
10 at 25°C
7 at 20°C
7 at 25°C
Conditionnement:
1L
250mL
500mL
Code produit. Quantité pH unitSize
11454599 1 L 10 at 25°C 1L
11434599 250 mL 10 at 25°C 250mL
11454589 250 mL 10 at 20°C 250mL
11404599 250 mL 7 at 25°C 250mL
12037365 250 mL 7 at 20°C 250mL
11444599 500 ml 10 at 25°C 500mL
11802172 500 mL 7 at 25°C 500mL
11464589 1 L 10 at 20°C 1L
11444589 1 L 7 at 20°C 1L
11424599 1 L 7 at 25°C -
10 options
Code produit. 11454599
Marque: Reagecon 110025CTT
Utilisez des tampons pH à code couleur pour faciliter l’utilisation. Les tampons de pH avec code couleur Reagecon™ dans un format de flacon à double col sont testés à 20°C ou 25°C et sont certifiés et traçables NIST.
  • Solutions tampons pH colorées
  • Testées à 20 °C ou -25 °C 
  • Certifiées par la méthode d’essai accréditée ISO/CEI 17025 de Reageco
  • Traçabilité NIST
  • Présentés en différentes tailles de boîtes
Avantages des flacons à double col
  • Aucun risque de contamination
  • Il n’est pas nécessaire d’utiliser un récipient de mesure séparé pour l’étalonnage de l’électrode
  • La quantité correcte de tampon requise pour l’étalonnage est distribuée dans la chambre d’étalonnage, ce qui permet l’absence de déchets
  • Parfaitement adapté aux travaux sur le terrain
  • Simple à transporter
  • Formats de 250 ml, 500 ml et 1 l disponibles
Spécification
Couleur Bleu
pH 10 at 25°C
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon à double col en PEHD
compliance-icons
Identifiant produit
  • BUFFER SOLUTION pH 10.00 ± 0.01 @ 25°C
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Boric Acid, DisodiumSalt