Learn More
Solution tampon pH 8,0 (20 °C), solution tampon pH 8,0 (20 °C), Honeywell Fluka™
Code produit 15694000 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
6 x 1 l
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15694000 6 x 1 l 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15694000 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 335476X1L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Borax / acide chlorhydrique, traçable au SRM à partir du NIST
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Buffer solution pH 8.0 (20°C)
Note relative au nom Buffer solution pH 8.0 (20 °C)
Point d’ébullition 100°C
% min. CAS ≥90.0000%, ≥0.1000%
% max. CAS ≤100.0000%, <1.0000%
CAS 1330-43-4, 7647-01-0
Densité 1.00 g/cm3
Quantité 6 x 1 l
Type de solution Buffer
Formule linéaire C6H6
Numéro MDL MFCD00003009
Conditionnement Flacon poly
Synonyme Sodium tetraborate buffer solution