Learn More
Solution tampon, pH 9,00 (20°C), Fluka™
Code produit 16222892 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16222892 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16222892 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 35082500ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Certifié, coloré en jaune
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Buffer Solution pH 9.00 (20°C)
CAS 12179-04-3, 10043-35-3
Point de fusion <0°C
Point d’ébullition 100°C (1.013 hPa)
Couleur Jaune
pH 9
Quantité 500 ml
Conditionnement Bouteille en plastique