Learn More
Tampon solution pH 9,2, tampon de borate, traçable au NIS prêt à l’emploi, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13148663 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13148663 500 ml 500mL
10108372 1 l 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13148663 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 383875000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.45€
    29.30€ / 500mL
    Économisez 2.15€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 1330-43-4
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Buffer solution pH 9.2
Note relative au nom Borate buffer, traceable to NIST, ready to use
CAS 1330-43-4, 7732-18-5, 7647-14-5
Densité 1.0000g/mL
Quantité 500 ml
Numéro MDL MFCD00163147
Gravité spécifique 1
Informations sur la solubilité solubilité dans l’eau : miscible.