Learn More
Solution tampon pH 10,00 (borate), solution étalon NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical™
Code produit 10214200 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10214200 2.5 L Flacon en plastique PEHD 2.50L
10789234 500 mL Flacon en plastique PEHD 500mL
10429560 1 L Flacon en plastique PEHD 1L
10274240 5 L Récipient en plastique 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10214200 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/2880/17
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Solution tampon pH 10,00 (borate), solution-étalon NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH
Prêt à l’emploi pour la mesure du pH.
Chaque solution est facilement identifiée par sa couleur, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs.
Nos solutions tampons constituent une gamme de produits de haute qualité et fiables qui garantissent des résultats précis pour le calibrage/la titration.
  • Solutions tampons standard et à code couleur
  • Fabriqués à une tolérance de ±0,02 unités de pH
  • Normalisé et étiqueté avec précision avec un pH spécifique au lot à 20°C
  • Tous les tampons sont traçables selon les normes NIST et BS 1647
  • Conditionnés dans des récipients en PEHD pour protéger l’intégrité des produits et garantir une manipulation sans danger (correspond aux quantités 1 l, 2,5 l et 5 l)
  • Des tampons standard sont disponibles sur la gamme de pH comprise entre 2 et 10
  • Les solutions tampons à code couleur sont disponibles sur la gamme de pH 4, pH 7 et pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL 217672
Spécification
Couleur Incolore
pH 10
Forme physique Liquide
Quantité 2.5 L
Conditionnement Flacon en plastique PEHD