Learn More
Solution tampon pH 10,00 (borate), solution étalon NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical™
Product Code. 10274240 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Unit Size:
1L
2.50L
500mL
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10274240 5 L Récipient en plastique 5L
10789234 500 mL Flacon en plastique PEHD 500mL
10429560 1 L Flacon en plastique PEHD 1L
10214200 2.5 L Flacon en plastique PEHD 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10274240 Supplier Fisher Chemical Supplier No. J/2880/21
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.00€
    150.00€ / 5L
    Économisez 67.00€
    30% de réduction
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Solution tampon pH 10,00 (borate), solution-étalon NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH
Prêt à l’emploi pour la mesure du pH.
Chaque solution est facilement identifiée par sa couleur, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs.
Nos solutions tampons constituent une gamme de produits de haute qualité et fiables qui garantissent des résultats précis pour le calibrage/la titration.
  • Solutions tampons standard et à code couleur
  • Fabriqués à une tolérance de ±0,02 unités de pH
  • Normalisé et étiqueté avec précision avec un pH spécifique au lot à 20°C
  • Tous les tampons sont traçables selon les normes NIST et BS 1647
  • Conditionnés dans des récipients en PEHD pour protéger l’intégrité des produits et garantir une manipulation sans danger (correspond aux quantités 1 l, 2,5 l et 5 l)
  • Des tampons standard sont disponibles sur la gamme de pH comprise entre 2 et 10
  • Les solutions tampons à code couleur sont disponibles sur la gamme de pH 4, pH 7 et pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
Numéro MDL 217672
Specifications
Couleur Incolore
pH 10
Forme physique Liquide
Quantité 5 L
Conditionnement Récipient en plastique