Learn More
Solution tampon pH 4,00 (phtalate), solution étalon NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical™
Code produit 10305950 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Sachet dans une boîte
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
500mL
5L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10305950 10 L Sachet dans une boîte 10L
10545151 500 mL Flacon en plastique PEHD 500mL
10675492 1 L Flacon en plastique PEHD 1L
10030190 2.5 L Flacon en plastique PEHD 2.50L
10040190 5 L Flacon en plastique PEHD 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10305950 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/2820/24
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    351.35€
    215.00€ / 10L
    Économisez 136.35€
    38% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Solution tampon pH 4,00 (phtalate), solution étalon NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH
Prêt à l’emploi pour la mesure du pH.
Chaque solution est facilement identifiée par sa couleur, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs.
Nos solutions tampons constituent une gamme de produits de haute qualité et fiables qui garantissent des résultats précis pour le calibrage/la titration.
  • Solutions tampons standard et à code couleur
  • Fabriqués à une tolérance de ±0,02 unités de pH
  • Normalisé et étiqueté avec précision avec un pH spécifique au lot à 20°C
  • Tous les tampons sont traçables selon les normes NIST et BS 1647
  • Conditionnés dans des récipients en PEHD pour protéger l’intégrité des produits et garantir une manipulation sans danger (correspond aux quantités 1 l, 2,5 l et 5 l)
  • Des tampons standard sont disponibles sur la gamme de pH comprise entre 2 et 10
  • Les solutions tampons à code couleur sont disponibles sur la gamme de pH 4, pH 7 et pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL 217672
Spécification
Couleur Incolore
pH 4
Forme physique Liquide
Quantité 10 L
Conditionnement Sachet dans une boîte