Learn More
Solution tampon pH 5,00 (phtalate), solution étalon NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical™
Code produit 10588230 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
2,5 l
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10588230 1 l 1L
10609483 500 ml 500mL
10294430 2,5 l 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10588230 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/2830/15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.09€
    55.20€ / 1L
    Économisez 19.89€
    26% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Solution tampon de pH 5,00 (phtalate), solution étalon NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 877-24-7
Couleur Incolore
pH 5
Forme physique Liquide
Quantité 1 l
Numéro MDL 13070
Conditionnement Flacon en plastique PEHD