Learn More
Solution tampon pH 6,00 (phosphate), solution étalon NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical™
Code produit 10690404 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
2,5 l
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10690404 500 ml 500mL
10000210 1 l 1L
10685682 2,5 l 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10690404 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/2840/08
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Solution tampon pH 6,00 (phosphate), solution étalon NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical, Quantité :1 L, CAS :7778-77-0, incolore, Emballage :flacon en plastique PEHD, pH :6, numéro MDL :81857, forme physique :Liquide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 7778-77-0
Couleur Incolore
pH 6
Forme physique Liquide
Quantité 500 ml
Numéro MDL 81857
Conditionnement Flacon en plastique PEHD