Learn More
Solution tampon pH 8,00 (borate), solution étalon NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical™
Code produit 10070210 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
2,5 l
10 l
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Sachet dans une boîte
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10070210 1 l Flacon en plastique PEHD 1L
10593854 500 ml Flacon en plastique PEHD 500mL
10141620 2,5 l Flacon en plastique PEHD 2.50L
10164373 10 l Sachet dans une boîte 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10070210 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/2860/15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.90€
    41.70€ / 1L
    Économisez 16.20€
    27% de réduction
 Article restreint
Ajouter au panier
Edge
Solution tampon de pH 8,00 (borate), solution-étalon NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Incolore
pH 8
Forme physique Liquide
Quantité 1 l
Numéro MDL 217672
Conditionnement Flacon en plastique PEHD