Learn More
Solution tampon pH 9,2 (borate), solution étalon NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsDescription
Solution tampon de pH 9,2 (borate), solution-étalon NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH
Specifications
Specifications
| Couleur | Incolore |
| pH | 9.2 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 1 l |
| Numéro MDL | 163147 |
| Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |