Learn More
Solution tampon, tétraoxalate de potassium, pH 1,679, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Buffer Solution, Potassium Tetraoxalate |
| CAS | 6100-20-5 |
| pH | 1.679 |
| Quantité | 1000 mL |
| Formule moléculaire | C4H3KO8 |
| Numéro MDL | MFCD00150443,MFCD00150443 |
| Conditionnement | Flacon |
| Clé InChI | GANDVAJEIJXBQJ-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O |
| Nom IUPAC | potassium oxalic acid hydrogen oxalate |
| Afficher plus |