Learn More
Macherey-Nagel™ Solutions tampons pour NucleoMag™ Plant/384 Plant
Solutions tampons supplémentaires (par exemple lyse, lavage, élution) pour une utilisation dans l’isolement magnétique à base de billes d’ADN génomique à partir d’échantillons de tissus végétaux avec le kit NucleoMag™ Plant ou NucleoMag™ 384.
Marque: Macherey-Nagel™ 744859.1
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Description
Isolement magnétique à base de billes d’ADN génomique à partir de tissus végétaux
Kits NucleoMag™ Plant
- La procédure à un tube minimise le risque de contamination croisée
- Petits volumes d’élution ≥ 50 μl possibles
- Le rendement ne dépend pas du volume d’élution
- Facilement adaptable pour une utilisation automatisée
Kits NucleoMag™ Plant 384
- Optimisé pour un traitement à haut débit dans un format à 384 puits
- Purification efficace de l’ADN à partir d’échantillons jusqu’à 30 mg Convient à une grande variété d’espèces végétales
Spécification
Incolore | |
Kits Plant/ 384 NucleoMag™ | |
4,5 à 5,5 | |
Alcoolisée | |
Liquide | |
Tampon de lavage MC4 |
Éthanol (20 à <35 %), perchlorate de sodium (15 à <40 %) | |
Éthanol (20 à < 35 %), perchlorate de sodium (15 à < 40 %) | |
1000 mL | |
Température ambiante (18°C à 25°C) | |
Isolement de l’ADN génomique à partir d’échantillons de tissus végétaux |
Sécurité et traitement
- Buffer MC4 (1000 mL)
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium perchlorate,ethanol