Learn More
Comprimés de tampon, pH 4 (phtalate), pour mesurer le pH, pour la préparation d’un volume de 100 ml, Fisher Chemical™
Code produit 10734751 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 tablettes
Conditionnement:
50 tablettes
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10734751 50 tablettes 50 tablettes
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10734751 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur B/4760/77
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Comprimés tampons, pH 4 (phthalate), pour la mesure du pH et la préparation d’un volume de 100 ml, Fisher Chemical, blanc, emballage : Cuve en verre, quantité : 50 comprimés, numéro MDL : 81857, forme physique : Solide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
pH 4
Forme physique Solide
Quantité 50 tablettes
Formule Acide 1,2-benzènedicarboxylique, sel monopotassique
Numéro MDL 81857
Conditionnement Cuve en verre
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau