Learn More
Thermo Scientific™ Eau peptonée tamponnée (en flacon)
Description
Pré-enrichissez des échantillons alimentaires avant l’isolement des espèces Salmonella grâce à ces flacons de culture prêts à l’emploi.
Pré-enrichissez des échantillons alimentaires avant de procéder à l’isolement des espèces de Salmonella avec l’eau peptone tamponnée Thermo Scientific™ Oxoid™, en flacon et prête à l’emploi. L’eau peptonée tamponnée est un milieu de pré-enrichissement non sélectif.
De faibles quantités de cellules et/ou des cellules Salmonella endommagées de façon non létale peuvent être présentes dans un échantillon alimentaire à analyser. Le pré-enrichissement dans de l’eau peptonée tamponnée non sélective permet aux cellules de se régénérer et de se multiplier avant leur transfert dans une culture sélective, augmentant ainsi les chances de récupérer les espèces Salmonella de l’échantillon.
- Pratique : flacons pré-remplis prêts pour une utilisation immédiate.
- Simple : facile à utiliser avec un minimum de formation.
- Longue durée de conservation : jusqu’à 12 mois
- Facilite la récupération des cellules Salmonella endommagées par le sida.
L’échantillon à analyser est ajouté à l’eau peptonée tamponnée à un rapport de 1:10 et est incubé à 37° ± 1°C pendant 18 heures + 2 heures.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific™.
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune paille, transparent |
| Contenu et stockage | 2 à 25°C |
| Description | Eau peptonée tamponnée (en flacon) |
| Format | Flacon de sirop |
| Origine de la fabrication | Royaume-Uni |
| Type de produit | Gélose |
| Poids plein | 90 g + 1,5 g |
| Type d’emballage | 10 flacons de sirop avec bouchons à vis dans une boîte |
| Quantité | 10/boîte |