Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de milieux d’eau peptonée tamponnée (ISO)
Code produit. 11933152
Click to view available options
Description:
Eau peptonée tamponnée
Quantité:
50 / boîte
Volume plein:
9 ml
Poids plein:
9 ± 0,5 mL
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 11933152
Marque: Thermo Scientific™ TV5013D
Pré-enrichissez les échantillons alimentaires avant l’isolement des espèces de Salmonella avec des tubes de milieux préparés prêts à l’emploi.
Pré-enrichissez les échantillons alimentaires avant l’isolement des espèces de Salmonella avec de l’eau peptonée tamponnée Thermo Scientific™ dans des tubes de milieux préparés prêts à l’emploi. L’eau peptonée tamponnée (ISO) est un milieu de pré-enrichissement pour l’isolement des espèces Salmonella provenant des échantillons alimentaires et associés.
L’eau peptonée tamponnée (ISO) est un bouillon de pré-enrichissement conçu pour être utilisé avant l’enrichissement sélectif dans le bouillon MKTTn (réf. nº TV5065E) et le milieu RVS (réf. nº TV5036E) pour l’isolement des espèces Salmonella dans les aliments conformément à la norme ISO 6579:20021.
Un nombre faible et/ou des Salmonella sous-létalement endommagées peuvent être présents dans l’échantillon d’essai. Le pré-enrichissement dans l’eau peptonée tamponnée (ISO) permet aux cellules de se réparer et de se multiplier avant d’être introduites dans
la culture sélective, améliorant ainsi les chances de récupération des Salmonella à partir de l’échantillon.
L’échantillon de test est ajouté à l’eau peptonée tamponnée (ISO) à un rapport de 1:10 et incubé à 37°C ± 1°C pendant 18 heures + 2 heures.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Ivoire, transparent
Contenu et stockage 2 à 25°C
Description Eau peptonée tamponnée
Format Tube
Origine de la fabrication Allemagne
Type de produit Tube
Volume plein 9 ml
Poids plein 9 ± 0,5 mL
Type d’emballage 50 tubes dans une boîte en carton
Quantité 50 / boîte
Réservé à un usage diagnostique in vitro.