Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Buffered Sodium Chloride Peptone Solution (Bottled)
Description
Carry out microbial limit testing by harmonized methodology of pharmaceutical products in accordance with USP/EP/BP/JP/IP with Thermo Scientific™ Buffered Sodium Chloride Peptone Solution. The combination of phosphate buffer, sodium chloride and peptone increases the viability of sensitive microorganisms by providing an isotonic environment. This is of particular importance when trying to recover cells that may be stressed or sensitive to osmotic pressure.
Utilisez le bouillon peptone / chlorure de sodium tamponné pour la dilution d’échantillons lors de l’analyse de produits non stériles en termes de contaminants microbiens.
- Conforme aux chapitres d’analyse des limites microbiennes harmonisés des EP/USP/JP1,2,3
- Maintient la viabilité cellulaire pendant le processus de dilution.
- Facilité d’utilisation des milieux de culture prêts à l’emploi
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Couleur | Incolore, transparent |
| Contenu et stockage | 2 à 25°C |
| Format | Flacons universels |
| Origine de la fabrication | Royaume-Uni |
| Type de produit | Solution tampon |
| Poids plein | 9,0 g + 0,3 g |
| Type d’emballage | Vingt flacons universels avec bouchons à vis dans une boîte |
| Quantité | 24/boîte |