Learn More
Thermo Scientific™ Tampons pour kit d’ARN sanguin GeneJET™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsBeskrivning
Le kit d’ARN de sang total stabilisé et frais GeneJET™ est conçu pour une purification rapide et efficace de l’ARN total de haute qualité à partir de divers échantillons de sang total : échantillons de sang frais, congelé, animal ou humain, stabilisés à l’aide de stabilisants commerciaux tels que Tempus™ et PAXgene™.
Le kit utilise une technologie de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne à centrifuger pratique, éliminant l’utilisation de résines coûteuses, d’extractions de phénol-chloroforme toxique ou de précipitations alcooliques chronophages. Le kit comprend une DNase l pour l’élimination enzymatique de l’ADN génomique. L’ARN peut être isolé du sang total en moins de 30 minutes (y compris la lyse cellulaire et le traitement de la DNase l).
- Polyvalent – compatible avec le sang frais et congelé, la couche leucyto-plaquettaire, ainsi que le sang collecté dans les tubes Tempus™ et PAXgen™
- Pratique – le tampon de lyse spécialement optimisé convient à la stabilisation de l’ARN jusqu’à 48 heures
- Efficace – jusqu’à 4 μg d’ARN total provenant de 500 μl de sang humain sain
- Pure – isole l’ARN total intact sans inhibiteur de RT-qPCR
L’ARN total isolé peut être utilisé dans :
- PCR en temps réel
- RT-qPCR
- Northern Blot
- Tampon de lyse
- Tampon de lavage 1 (conc.)
- Tampon de lavage 2 (conc.)
- DNase l (lyophilisé)
- Tampon de reconstitution DNase I.
- 2X Tampon X DNase I.
- Solution de chlorure de manganèse
- Eau, exempte de nucléase
- Colonnes de purification d’ARN GeneJET pré-assemblées avec tubes de prélèvement
- Tubes de prélèvement 2 ml
- Tubes de prélèvement 1,5 ml
Dangereuses : non
Contrôle de la qualité : le mini-kit de purification d’ARN de sang total stabilisé et frais GeneJET Thermo Scientific est qualifié en isolant l’ARN total de 250 μl de sang total humain en suivant le protocole décrit dans le manuel. La qualité de l’ARN isolé est évaluée par spectrophotométrie et par électrophorèse sur gel d’agarose. L’ARN purifié présente un rapport A260 / A280 entre 1,9 et 2,1 et le nombre d’intégrités de l’ARN (RIN) de ≥ 8.
Durée de conservation : 24 mois
Conditions d’expédition : conditions ambiantes
Conditions de stockage : Conditions ambiantes
Specifikationer
Specifikationer
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante |
| À utiliser avec (équipement) | Kit d’ARN sanguin MagJET |
| Quantité | 24 ml |
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.