Learn More
Chlorhydrate de N-oxyde de buflomédile, Mikromol™
Code produit 30050146
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30050146 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050146 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0066.120025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de N-oxyde de buflomédile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Buflomedil N-Oxide Hydrochloride
CAS 2731671-51-3
Noms d’analytes ou de composants Buflomedil N-Oxide Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C17 H25 N O5 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Buflomedil N-Oxide Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C17H25NO5.ClH/c1-21-13-11-15(22-2)17(16(12-13)23-3)14(19)7-6-10-18(20)8-4-5-9-18;/h11-12H,4-10H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.COc1cc(OC)c(C(=O)CCC[N+]2([O-])CCCC2)c(OC)c1
Nom IUPAC 4-(1-oxidopirrolidin-1-io-1-il)-1-(2,4,6-trimetoxifenil)butan-1-ona;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 359.84
Quantité 25 mg
Poids de la formule 359.15 g/mol