Learn More
Equip Labo™ Armoire intégrée
Code produit. 12621892
Click to view available options
Dimensions (L x l):
1200 x 600 mm
1200 x 750 mm
1500 x 600 mm
1500 x 750 mm
1800 x 600 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12621892
Marque: Equip Labo™ 4615
  • Meuble encastrable à portes coulissantes
  • Meuble encastrable pour paillasse avec piètement prof 60cm
Spécification
Type de produit Meuble intégré
Dimensions (L x l) 1500 x 600 mm