Learn More
Bumétanide, Mikromol™
Code produit 17948274
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17948274 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17948274 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1290.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Bumétanide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Bumetanide
CAS 28395-03-1
Noms d’analytes ou de composants Bumetanide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H20 N2 O5 S
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Bumetanide, 3-(Butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid, Benzoic acid, 3-(aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxy-, Benzoic acid, 3-(butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoyl- (8CI), 3-(Aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxybenzoic acid, 3-(Butylamino)-4-ph
Formule InChI InChI=1S/C17H20N2O5S/c1-2-3-9-19-14-10-12(17(20)21)11-15(25(18,22)23)16(14)24-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,10-11,19H,2-3,9H2,1H3,(H,20,21)(H2,18,22,23)
SMILES CCCCNc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(=O)(=O)N)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 3-(butamino)-4-phénoxy-5-sulfamylbenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 364.42
Quantité 250 mg
Poids de la formule 364,1093 g/mol