Learn More
Aalborg™ Cadre en aluminium à joint torique Buna N avec bouchon
Click to view available options
Dimensions:
2 tubes, 150 mm
3 tubes, 150 mm
4 tubes, 150 mm
5 tubes, 150 mm
Comprend:
Bouchon et collecteur
Bouchons
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les tubes de mesure nervurés ou cannelés facilitent des mesures stables et précises
- Interchangeabilité des tubes de débit et des flotteurs
- Collecte à l’entrée ou à la sortie
- Les tubes à débit sont faciles à installer et à changer
- Compatibilité chimique
- Moyens de montage simples
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Débitmètre gaz / liquide à 3 tubes 150 mm à montage parallèle |
| Type | Cadre |
| Comprend | Bouchons |
| Dimensions | 3 tubes, 150 mm |