Learn More
Chlorhydrate de binolol à 1,0 mg/ml dans le méthanol (en tant que base libre), LoiGiCal
Code produit 30457782
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30457782 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457782 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP0642.0001
Les matériaux de référence certifiés par LoiGiCal en tant que produits sains, solutions maternelles et solutions étiquetées sur un isotope stable, avec une documentation et un soutien d’experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoiGiCal pour la confiance, la conformité et l’expertise analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bunolol Hydrochloride
CAS 31969-05-8
Noms d’analytes ou de composants Bunolol Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C17 H25 N O3 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 1(2H)-Naphthalenone, 5-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-, hydrochloride (1:1), 1(2H)-Naphthalenone, 5-[3-[(1,1-dimethylethyl), 1(2H)-Naphthalenone, 5-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-, hydrochloride, (+/-)- (8CI), 1(2H)-Naphthalenone, 5-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-, hydrochloride (9CI), 1(2H)-Naphthalenone, 5-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-, hydrochloride, (+/-)-, (+/-)-Bunolol hydrochloride, Bunolol hydrochloride, W 6412A, dl-Bunolol hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C17H25NO3.ClH/c1-17(2,3)18-10-12(19)11-21-16-9-5-6-13-14(16)7-4-8-15(13)20;/h5-6,9,12,18-19H,4,7-8,10-11H2,1-3H3;1H
Type de solution Single Solution
SMILES Cl.CC(C)(C)NCC(O)COc1cccc2C(=O)CCCc12
Nom IUPAC 5-[3-(tert-butamino)-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-2H-naphthalène-1-one ;chlorhydrate
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 327.85
Quantité 1 mL
Poids de la formule 327.1601 g/mol