Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Bunsen Burner
Click to view available options
Type de gaz:
Gaz naturel
Propane
Hauteur (métrique):
145 mm
150 mm
Température max. (métrique):
1 500°C
1 530°C
1 540°C
1 550°C
1 580°C
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Spezifikation
Spezifikation
| Type de produit | Bunsen Burner |
| Type de gaz | Propane |
| Diamètre (métrique) | 17 mm (Head) |
| Diamètre (métrique) du tube mélangeur extérieur | 14 mm |
| Hauteur (métrique) | 145 mm |
| Température max. (métrique) | 1 580°C |
| Nb par paquet | 1 Ea. |
| Poids (métrique) | 210 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur