Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Bunsen Burner
Code produit. 10330372
Click to view available options
Type de gaz:
Gaz naturel
Propane
Hauteur (métrique):
145 mm
150 mm
Température max. (métrique):
1 500°C
1 530°C
1 540°C
1 550°C
1 580°C
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10330372
missing translation for 'mfr': Usbeck Laborgeraete™ 1001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Type de produit Bunsen Burner
Type de gaz Propane
Diamètre (métrique) 17 mm (Head)
Diamètre (métrique) du tube mélangeur extérieur 14 mm
Hauteur (métrique) 145 mm
Température max. (métrique) 1 580°C
Nb par paquet 1 Ea.
Poids (métrique) 210 g
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt