Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Bunsen Burner
Click to view available options
Type de gaz:
Gaz naturel
Propane
Hauteur (métrique):
145 mm
150 mm
Température max. (métrique):
1 500°C
1 530°C
1 540°C
1 550°C
1 580°C
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type de produit | Bunsen Burner |
| Type de gaz | Gaz naturel |
| Hauteur (métrique) | 145 mm |
| Température max. (métrique) | 1 500°C |
| Nb par paquet | 1 Ea. |