Learn More
Thermo Scientific™ Packs de solution saline tamponnée au Tris BupH™
Code produit 10331414 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 paquets
40/boîte
40 paquets
Nom chimique ou matériau:
Boîtes de PBS modifié par Dulbecco
Boîtes de solution saline tamponnée au Tris
Boîtes de tampon de bicarbonate-carbonate
Kit de solution saline dans un tampon de MES
Solution saline dans un tampon phosphate
Tampon Tris-glycine
Tampon borate
Conditionnement:
10 pièces
40 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Nom chimique ou matériau Conditionnement
10331414 40 paquets Boîtes de tampon de bicarbonate-carbonate 40 pièces
10627524 40/boîte Solution saline dans un tampon phosphate 40 pièces
10494404 10 paquets Kit de solution saline dans un tampon de MES 10 pièces
10137833 40 paquets Boîtes de solution saline tamponnée au Tris 40 pièces
10628694 40 paquets Tampon borate 40 pièces
10501294 40 paquets Tampon Tris-glycine 40 pièces
10350884 10 paquets Boîtes de solution saline tamponnée au Tris 10 pièces
10197443 40 paquets Boîtes de PBS modifié par Dulbecco 40 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10331414 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 28382
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Notre contrôle qualité garantit que chaque pack tampon à mélange sec produit des tampons homogènes sans pesée ni ajustement du pH. Videz simplement le contenu d’un sachet en aluminium dans un bécher, ajoutez les solvants appropriés et mélangez pour dissoudre.
Nos sachets tampon à mélange sec sont faciles à utiliser. Videz simplement le contenu d’un sachet en aluminium dans un bécher, ajoutez de l’eau ultra-pure et mélangez pour dissoudre. Il n’est pas nécessaire de fabriquer à l’avance et de stocker de grands volumes de solution mère pour les besoins quotidiens.
Les avantages des sachets de poudre tampon prêts à l’emploi sont les suivants :
• Considérations pratiques : pas de pesée ni d’ajustement du pH, pas besoin de stocker des composants individuels
• Qualité homogène : notre contrôle qualité garantit que chaque préparation générera le même tampon homogène
• Longue durée de conservation : le stockage sous forme de poudre sèche élimine les risques quant à la stabilité à long terme des solutions mères
Les sachets de solution saline tamponnée au phosphate BupH™ sont des sachets de poudre à mélange sec permettant d’obtenir une solution saline tamponnée au phosphate de sodium (PBS) pour une utilisation dans les réactions de réticulation et de marquage nécessitant l’absence d’amines. Chaque sachet de poudre à mélange sec BupH permet d’obtenir une solution PBS prête à l’emploi contenant du phosphate de sodium 0,1 M et du NaCl 0,15 M avec pH 7,2 lorsqu’il est dissous dans 500 ml d’eau.
Les sachets de solution saline tamponnée au MES BupH sont des sachets de poudre à mélange sec permettant d’obtenir un tampon optimisé sans amine et sans carboxyle. Lorsqu’il est dissous dans 500 ml d’eau, le tampon contient de l’acide 2-(N-morpholino)éthanosulfonique (MES) 0,1 M et du chlorure de sodium 0,9 % avec pH 4,7 pour les réactions de réticulation et de conjugaison avec carbodiimide (EDC).
Les sachets de tampon carbonate-bicarbonate BupH sont des sachets de poudre à mélange sec permettant d’obtenir 500 ml de tampon alcalin (pH 9,4) de carbonate de sodium (carb-bicarbonate). Ce tampon est utilisé pour l’enrobage ou la liaison d’anticorps de capture et d’autres protéines sur des microplaques en polystyrène pour les dosages ELISA et autres plaques. Lorsqu’il est dissous dans 500 ml d’eau, chaque sachet permet d’obtenir une solution de carbonate-bicarbonate 0,2 M avec pH 9,4.
Les sachets de solution saline tamponnée au Tris BupH sont des sachets de poudre à mélange sec qui permettent d’obtenir une solution saline tamponnée au Tris-NaCl (TBS) pour les diluants et les tampons de lavage pour les dosages ELISA, le transfert Western et les procédures générales d’immunodosage. Chaque sachet permet d’obtenir du TBS prêt à l’emploi contenant du Tris 25 mM et du NaCl 0,15 M avec pH 7,2 lorsqu’il est dissous dans 500 ml d’eau.
Les sachets de tampon au borate BupH sont des sachets de poudre à mélange sec permettant d’obtenir une solution tampon au borate pour une utilisation dans des procédures de modification des protéines nécessitant l’absence d’amines. Lorsqu’il est dissous dans 500 ml d’eau, chaque sachet permet d’obtenir une solution contenant du borate 50 mM avec pH 8,5.
Les sachets de tampon de transfert Tris-Glycine BupH sont des sachets de poudre à mélange sec qui permettent d’obtenir 500 ml de tampon de transfert standard pour le transfert par électrophorèse en voie humide ou semi-sèche de protéines du gel à la membrane de transfert. Chaque sachet permet d’obtenir une solution de Tris 25 mM et de glycine 192 mM avec pH 8 lorsqu’il est dissous dans 400 ml d’eau et 100 ml de méthanol.
Les sachets de PBS Dulbecco modifié BupH sont des sachets de poudre à mélange sec qui permettent d’obtenir une solution saline physiologique tamponnée au phosphate de sodium et de potassium (D-PBS) pour les diluants ELISA et transferts Western et les tampons de lavage. Chaque sachet permet d’obtenir une solution PBS Dulbecco modifiée de phosphate de sodium 8 mM, de phosphate de potassium 2 mM, de NaCl 0,14 M et de KCl 10 mM avec pH 7,4 lorsqu’il est dissous dans 500 ml d’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Boîtes de tampon de bicarbonate-carbonate
pH 9,4
Forme physique Poudre
Gamme de produits BupH
Quantité 40 paquets
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dry-blend Buffered Packs
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium chloride, trometamol, sodium carbonate, sodium chloride, boric acid