Learn More
Chlorhydrate de bupivacaïne monohydraté 1,0 mg/ml dans du méthanol (sous forme de base libre anhydre), LoGiCal
Code produit 30460978
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30460978 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460978 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP0613.0001
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bupivacaine Hydrochloride Monohydrate
CAS 73360-54-0
Noms d’analytes ou de composants Bupivacaine Hydrochloride Monohydrate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C18 H28 N2 O . Cl H . H2 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Bupivacaine Hydrochloride Monohydrate, 1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide monohydrochloride monohydrate
Formule InChI InChI=1S/C18H28N2O.ClH.H2O/c1-4-5-12-20-13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3;;/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21);1H;1H2
Type de solution Solution unique
SMILES O.Cl.CCCCN1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cccc2C
Nom IUPAC 1-butyl-N-(2,6-diméthylphényl)pipéridine-2-carboxamide;hydrate;chlorhydrate
Solvent or Matrix Méthanol
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 342.9
Quantité 1 mL
Poids de la formule 342,2074 g/mol