Learn More
Chlorhydrate de bupivacaïne monohydraté, Mikromol™
Code produit 18001170
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18001170 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18001170 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0613.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
chlorhydrate de bupivacaïne monohydraté
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bupivacaine Hydrochloride Monohydrate
CAS 73360-54-0
Noms d’analytes ou de composants Bupivacaine Hydrochloride Monohydrate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C18 H28 N2 O . Cl H . H2 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Bupivacaine Hydrochloride Monohydrate, 1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide monohydrochloride monohydrate
Formule InChI InChI=1S/C18H28N2O.ClH.H2O/c1-4-5-12-20-13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3;;/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21);1H;1H2
SMILES O.Cl.CCCCN1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cccc2C
Nom IUPAC 1-butyl-N-(2,6-diméthylphényl)pipéridine-2-carboxamide ;hydraté ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 342.9
Quantité 250 mg
Poids de la formule 342,2074 g/mol