Learn More
Chlorhydrate de bupropion, Lipomed
Description
Chlorhydrate de bupropion
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bupropion (hydrochloride) |
| CAS | 31677-93-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | Bupropion (hydrochloride) |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C13 H18 Cl N O . Cl H |
| Synonyme | 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride (9 CI), Bupropion hydrochloride, NSC 315851, Wellbatrin, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X |
| Formule InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1cccc(Cl)c1 |
| Nom IUPAC | chlorhydrate de 2-(tert-butylamino)-1-(3-chlorophényl)propan-1-one |
| Industry Type | Produits pharmaceutiques |
| Afficher plus |