Learn More
Chlorhydrate de bupropion, Lipomed
Code produit 30458492
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458492 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458492 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMBPR1544HC100
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
Chlorhydrate de bupropion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bupropion (hydrochloride)
CAS 31677-93-7
Noms d’analytes ou de composants Bupropion (hydrochloride)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H18 Cl N O . Cl H
Synonyme 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride (9 CI), Bupropion hydrochloride, NSC 315851, Wellbatrin, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1cccc(Cl)c1
Nom IUPAC chlorhydrate de 2-(tert-butylamino)-1-(3-chlorophényl)propan-1-one
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 276.2
Quantité 100 mg
Poids de la formule 275,0844 g/mol