Learn More
Chlorhydrate de bupropion 1,0 mg/ml dans du méthanol (sous forme de base libre), LoGiCal
Code produit 30463778
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30463778 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30463778 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP0745.0001
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bupropion (hydrochloride)
CAS 31677-93-7
Noms d’analytes ou de composants Bupropion (hydrochloride)
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C13 H18 Cl N O . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride (9CI), Bupropion hydrochloride, NSC 315851, Wellbatrin, Wellbutrin, Zyban, Zyban (pharmaceutical), 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride, (+/-)-, Propiophenone, 2-(tert-butylamino)-3'-chloro-, hydrochloride, (+/-)- (8CI), DL-alpha-t-Butylamino-3-chloropropiophenone hydrochloride, m-Chloro-alpha-tert-butylaminopropiophenone hydrochloride, alpha-(tert-Butylamino)-m-chloropropiophenone hydrochloride, 3134W92, 269W93, GI 267196X, 269W93, 4U65 HCl
Formule InChI InChI=1S/C13H18ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H
Type de solution Solution unique
SMILES Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1cccc(Cl)c1
Nom IUPAC chlorhydrate de 2-(tert-butylamino)-1-(3-chlorophényl)propan-1-one
Solvent or Matrix Méthanol
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 276.2
Quantité 1 mL
Poids de la formule 275,0844 g/mol