Learn More
Chlorhydrate de bupropion, Mikromol™
Code produit 17943676
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17943676 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17943676 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0745.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
chlorhydrate de bupropion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bupropion (hydrochloride)
CAS 31677-93-7
Noms d’analytes ou de composants Bupropion (hydrochloride)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H18 Cl N O . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride (9CI), Bupropion hydrochloride, NSC 315851, Wellbatrin, Wellbutrin, Zyban, Zyban (pharmaceutical), 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride, (+/-)-, Propiophenone, 2-(tert-butylamino)-3'-chloro-, hydrochloride, (+/-)- (8CI), DL-alpha-t-Butylamino-3-chloropropiophenone hydrochloride, m-Chloro-alpha-tert-butylaminopropiophenone hydrochloride, alpha-(tert-Butylamino)-m-chloropropiophenone hydrochloride, 3134W92, 269W93, GI 267196X, 269W93, 4U65 HCl
Formule InChI InChI=1S/C13H18ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H
SMILES Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1cccc(Cl)c1
Nom IUPAC 2-(terc-butilamino)-1-(3-clorofenil)propan-1-ona;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 276.2
Quantité 100 mg
Poids de la formule 275,0844 g/mol