Learn More
Abeba™ Chausseres Business Men 33230
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
- Cuir lisse
- Noir
- Embout en acier
- Semelle extérieure spéciale en caoutchouc anti-dérapant
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
- Cou-de-pied avec lacets
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA |
| Couleur | Noir |
| Matériau de revêtement | Microfibre |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 36 |
| Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
| Matériau de la semelle | Caoutchouc |
| Modèle | 33230 |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |