Learn More
Buspirone EP Impureté K, Mikromol™
Description
Buspirone EP Impureté K
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 8-Azaspiro[4,5]decane-7,9-dione |
| CAS | 1075-89-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | 8-Azaspiro[4,5]decane-7,9-dione |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C9 H13 N O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 8-Azaspiro[4,5]decane-7,9-dione, Buspirone Hydrochloride Imp. K (EP), Buspirone Imp. K (EP), Buspirone USP Related Compound K, Buspirone USP RC K, Buspirone Related Compound K, Buspirone Hydrochloride Impurity K, Buspirone Impurity K |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H13NO2/c11-7-5-9(3-1-2-4-9)6-8(12)10-7/h1-6H2,(H,10,11,12) |
| SMILES | O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)N1 |
| Nom IUPAC | 8-azaspiro[4.5]décane-7,9-dione |
| Show More |