Learn More
Oxalate de N-oxyde de buspirone, Mikromol™
Description
Oxalate de N-oxyde de buspirone
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Buspirone N-Oxide Oxalate |
| CAS | 1797880-63-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | Buspirone N-Oxide Oxalate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C21 H31 N5 O3 . C2 H2 O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 8-[4-[1-Oxido-4-(2-pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione Ethanedioate (1:1), Buspirone N-Oxide Oxalate |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H31N5O3.C2H2O4/c27-18-16-21(6-1-2-7-21)17-19(28)25(18)10-3-4-13-26(29)14-11-24(12-15-26)20-22-8-5-9-23-20;3-1(4)2(5)6/h5,8-9H,1-4,6-7,10-17H2;(H,3,4)(H,5,6) |
| SMILES | OC(=O)C(=O)O.[O-][N+]1(CCCCN2C(=O)CC3(CCCC3)CC2=O)CCN(CC1)c4ncccn4 |
| Nom IUPAC | ácido oxálico;8-[4-(1-óxido-4-pirimidin-2-ilpiperazin-1-io-1-il)butil]-8-azaespiro[4.5]decano-7,9-diona |
| Afficher plus |