missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies Butein
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Description
- Butein is a plant polyphenol, tetrahydroxychalcone that inhibits nuclear factor (NF)-κB (Yang et al; Pandey et al. 2007)
- Butein has been shown to prevent phosphorylation and degradation of TNF-dependent IκBα, an inhibitory subunit of NF-κB (IC50 = 38 μM; Orlikova et al.) Butein also inhibits 5-lipoxygenase (IC50 = 0.01 μM; Sogawa et al.), the enoyl-acyl-carrier protein reductase of Plasmodium falciparum (Ki = 2.97 μM; Sharma et al.), angiotensin-converting enzyme (IC50 = 0.73 mM; Bonesi et al.), and SRC kinase (Pandey et al. 2009)
Spécification
Spécification
| CAS | 487-52-5 |
| Synonyme | 2',3,4,4'-Tetrahydroxychalcone |
| Quantité | 10 mg |
| Formule moléculaire | C15H12O5 |
| Pureté | ≥95% |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu