Learn More
Nitrate de butoconazole, Mikromol™
Code produit 30049109
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049109 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049109 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1637.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
nitrate de butoconazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Butoconazole Nitrate
CAS 64872-77-1
Noms d’analytes ou de composants Butoconazole Nitrate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C19 H17 Cl3 N2 S . H N O3
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme (+/-)-1-[4-(4-Chlorophenyl)-2-[(2,6-dichlorophenyl)thio]butyl]-1H-imidazole mononitrate, 1-[4-(4-Chlorophenyl)-2-[(2,6-dichlorophenyl)thio]butyl]-1H-imidazole mononitrate, (+/-)-Butoconazole nitrate, Butaconazole nitrate, Butoconazole nitrate, Femstat, Gynomyk
Formule InChI InChI=1S/C19H17Cl3N2S.HNO3/c20-15-7-4-14(5-8-15)6-9-16(12-24-11-10-23-13-24)25-19-17(21)2-1-3-18(19)22;2-1(3)4/h1-5,7-8,10-11,13,16H,6,9,12H2;(H,2,3,4)
SMILES O[N+](=O)[O-].Clc1ccc(CCC(Cn2ccnc2)Sc3c(Cl)cccc3Cl)cc1
Nom IUPAC 1-[4-(4-chlorophényl)-2-(2,6-dichlorophényl)sulfafylbut]imidazole ;acide nitrique
Poids moléculaire (g/mol) 474.79
Quantité 250 mg
Poids de la formule 473,0134 g/mol