Learn More
Nitrate de butoconazole, Thermo Scientific™
Code produit 17585545 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17585545 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17585545 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 468770010
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau Butoconazole nitrate
Conditionnement Flacon en verre
CAS 64872-77-1
Certificat d’analyse Available
Forme physique Poudre cristalline
Formule moléculaire C19H18Cl3N3O3S
Numéro MDL 00058159
Couleur Blanc à jaune clair
Point de fusion 163°C
Merck Index 13-1525
Clé InChI ZHPWRQIPPNZNML-UHFFFAOYNA-N
SMILES O[N+]([O-])=O.ClC1=CC=C(CCC(CN2C=CN=C2)SC2=C(Cl)C=CC=C2Cl)C=C1
Nom IUPAC 1-[4-(4-chlorophényl)-2-[(2,6-dichlorophényl)sulfanyl]butyl]-1H-imidazole ; acide nitrique
Poids moléculaire (g/mol) 474.78
Quantité 1 g