Learn More
2-[[3-(trifluorométhyl)phényl]-amino]benzoate de butyle (flufénamate de butyle), Mikromol™
Description
2-[[3-(trifluorométhyl)phényl]-amino]benzoate de butyle (flufénamate de butyle)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Butyl 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-amino]benzoate (Butyl Flufenamate) |
| CAS | 67330-25-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | Butyl 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-amino]benzoate (Butyl Flufenamate) |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C18 H18 F3 N O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Butyl 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-amino]benzoate, Etofenamate Imp. B (EP), Butyl Flufenamate, Etofenamate Impurity B |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H18F3NO2/c1-2-3-11-24-17(23)15-9-4-5-10-16(15)22-14-8-6-7-13(12-14)18(19,20)21/h4-10,12,22H,2-3,11H2,1H3 |
| SMILES | CCCCOC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | 2-[3-(trifluorométhyl)anilino]benzoate de butyle |
| Afficher plus |