Learn More
Butyl 2-[4-[2-[(4-Chloro-benzoyl)amino]éthyl]phénoxy]-2-méthylpropanoate, Mikromol™
Description
Butyl 2-[4-[2-[(4-Chloro-benzoyl)amino]éthyl]phénoxy]-2-méthylpropanoate
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Butyl 2-[4-[2-[(4-Chloro-benzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate |
| CAS | 2732346-94-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Butyl 2-[4-[2-[(4-Chloro-benzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C23 H28 Cl N O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Bezafibrate Imp. E (EP), Butyl 2-[4-[2-[(4-Chloro-benzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate, Bezafibrate Impurity E |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H28N2.H3O4P/c1-16(2)22(17(3)4)15-13-19(18-10-6-5-7-11-18)20-12-8-9-14-21-20;1-5(2,3)4/h5-12,14,16-17,19H,13,15H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4) |
| SMILES | CCCCOC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1 |
| Nom IUPAC | 2-[4-[2-[(4-chlorobenzoyl)amino]éthyl]phénoxy]-2-méthylpropanoate |
| Afficher plus |