Learn More
Butyl 2-[4-[2-[(4-Chloro-benzoyl)amino]éthyl]phénoxy]-2-méthylpropanoate, Mikromol™
Code produit 30460346
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30460346 4 x 25 mg -
17982506 100 mg 100mg
17902616 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30460346 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0063.0500254AMP
Découvrir Mikromol - votre source de confiance pour les normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. étayant une analyse précise et conforme avec ISO 17034-certifiés conçus pour assurer la confiance de chaque résultat.
Butyl 2-[4-[2-[(4-Chloro-benzoyl)amino]éthyl]phénoxy]-2-méthylpropanoate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Butyl 2-[4-[2-[(4-Chloro-benzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate
CAS 2732346-94-8
Noms d’analytes ou de composants Butyl 2-[4-[2-[(4-Chloro-benzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C23 H28 Cl N O4
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Bezafibrate Imp. E (EP), Butyl 2-[4-[2-[(4-Chloro-benzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate, Bezafibrate Impurity E
Formule InChI InChI=1S/C20H28N2.H3O4P/c1-16(2)22(17(3)4)15-13-19(18-10-6-5-7-11-18)20-12-8-9-14-21-20;1-5(2,3)4/h5-12,14,16-17,19H,13,15H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)
Type de solution Neat
SMILES CCCCOC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1
Nom IUPAC 2-[4-[2-[(4-chlorobenzoyl)amino]éthyl]phénoxy]-2-méthylpropanoate
Poids moléculaire (g/mol) 417.93
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 417.1707 g/mol