Learn More
Butyl digol, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10315220 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10315220 2.5 L 2.50L
10040070 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10315220 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur B/5300/17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 112-34-5
Formule moléculaire C8H18O3
Numéro MDL 2881
Spécification
Point de fusion -68°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 231°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 2.5 L
Poids de la formule 162.23g/mol
Forme physique Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Nom du produit
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.