Learn More
Parahydroxybenzoate de butyle EP Impureté E, Mikromol™
Code produit 30049331
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049331 25 mg 25mg
17970896 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30049331 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0496.050025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Parahydroxybenzoate de butyle EP Impureté E
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobutyl Parahydroxybenzoate
CAS 2-3-4247
Noms d’analytes ou de composants Isobutyl Parahydroxybenzoate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C11 H14 O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2-Methylpropyl 4-Hydroxybenzoate (Isobutyl Parahydroxybenzoate), 2-Methylpropyl 4-Hydroxybenzoate, Butyl Parahydroxybenzoate Imp. E (EP), Isobutyl Parahydroxybenzoate, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity E
Formule InChI InChI=1S/C11H14O3/c1-8(2)7-14-11(13)9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3
SMILES CC(C)COC(=O)c1ccc(O)cc1
Nom IUPAC 4-hydroxybenzoate de 2-méthylpropyle
Poids moléculaire (g/mol) 194.23
Quantité 25 mg
Poids de la formule 194,0943 g/mol