Learn More
Butylhydroxyanisole 500 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30316561
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30316561 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30316561 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09010379ME
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau tert-Butyl-4-hydroxyanisole (mixture of 2- and 3-isomer)
CAS 25013-16-5
Noms d’analytes ou de composants tert-Butyl-4-hydroxyanisole (mixture of 2- and 3-isomer)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire 2 C11 H16 O2
Concentration 500 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme tert-Butyl-4-methoxyphenol, (1,1-Dimethylethyl)-4-methoxyphenol, 2(3)-tert-Butyl-4-hydroxyanisole, Antioxyne B, BHA, BHA (antioxidant), BOA, BOA (antioxidant), Butylated hydroxyanisole, Butylhydroxyanisole, E 320, Embanox, Grindox BHA, Protex, Sustane 1F, Tenox BHA, tert-Butyl-4-hydroxyanisole, tert-Butyl-p-Hydroxyanisol, tert-Butyl-p-hydroxyanisole, tert-Butylhydroxyanisole, Butylated Hydroxyanisole
Formule InChI InChI=1S/2C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12;1-11(2,3)9-7-8(12)5-6-10(9)13-4/h2*5-7,12H,1-4H3
SMILES COc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C.COc2ccc(O)cc2C(C)(C)C
Nom IUPAC 2-tert-butyl-4-méthoxyphénol ;3-tert-butyl-4-méthoxyphénol
Solvent or Matrix Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 360.49
Quantité 1 mL
Poids de la formule 360,2301 g/mol