Learn More
Butylène glycol (butane-1,3-diol), Mikromol™
Code produit 17957294
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17957294 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17957294 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0839.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Butylène glycol (butane-1,3-diol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Butanediol
CAS 107-88-0
Noms d’analytes ou de composants 1,3-Butanediol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C4 H10 O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 1,3-Butanediol, (RS)-1,3-Butanediol, 1,3-Butylene glycol, 1,3-Dihydroxybutane, 1-Methyl-1,3-propanediol, 13BGK, 3-Hydroxy-1-butanol, Butylene glycol, DL-1,3-Butanediol, Jeechem Bugl, Methyltrimethylene glycol, NSC 402145, Niax DP 1022, (+/-)-Butane-1,3-diol, beta-Butylene glycol
Formule InChI InChI=1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
SMILES CC(O)CCO
Nom IUPAC butane-1,3-diol
Poids moléculaire (g/mol) 90.12
Quantité 250 mg
Poids de la formule 90,0681 g/mol