Learn More
Diéthylacétal de butyraldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10494635 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10494635 5 g Flacon en verre 5g
10503924 25 g Flacon en verre 25g
10404645 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10494635 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 393430050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3658-95-5 | C8H18O2 | 146.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3658-95-5
Formule moléculaire C8H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 146.23
Numéro MDL MFCD00038316
Clé InChI UVHXZFGCCJLFMX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butane, 1,1-diethoxy, butyraldehyde, diethyl acetal, butyraldehyde diethyl acetal, butylaldehyde diethyl acetal, n-butyraldehyde diethyl acetal, butyraldehyde diethyl acetal, analytical standard
CID PubChem 77225
Nom IUPAC 1,1-diéthoxybutane
SMILES CCCC(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Butyraldehyde diethylacetal
Couleur Incolore
Densité 0.8300g/mL
Point d’ébullition 143.0°C
Point d’éclair 30°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CH2CH(OCH2CH3)2
Indice de réfraction 1.3950 to 1.3970 (20°C, 589nm)
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.83
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble
Poids de la formule 146.23
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Butyraldehyde diethylacetal
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.